Merck
ENAH93E746D7
Enamine
6-bromo-3,4-difluoro-2-iodoaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.9
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
38-42
Iupac Name
6-bromo-3,4-difluoro-2-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H3BrF2IN/c7-2-1-3(8)4(9)5(10)6(2)11/h1H,11H2
InChIKey
HDYMHMVMESSXBO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673784
Melting Point
38-42
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673784
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)