Merck
ENAH93E74673
Enamine
2-iodo-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 423,30
250 MG
€ 587,10
500 MG
€ 900,40
1 G
€ 1.140,90
2.5 G
€ 2.192,60
5 G
€ 3.222,20
10 G
€ 4.758,80
Lieferanten-SKU: EN300-1655880-100MG
€ 423,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 423,30
250 MG
€ 587,10
500 MG
€ 900,40
1 G
€ 1.140,90
2.5 G
€ 2.192,60
5 G
€ 3.222,20
10 G
€ 4.758,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1655880-100MG
€ 423,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-iodo-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7IO4/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)6(4-5)8(11)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
HOOAKBIDTVTQCG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655880
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655880
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)