Merck
ENAH93E743FB
Enamine
2-(aminomethyl)oxolane-2-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
Lieferanten-SKU: EN300-26673747-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26673747-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(aminomethyl)tetrahydrofuran-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c7-4-6(5(8)9)2-1-3-10-6;/h1-4,7H2,(H,8,9);1H
InChIKey
LRIOTPGAPYUEMA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673747
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673747
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)