Merck
ENAH93E74226
Enamine
5-ethynyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
Lieferanten-SKU: EN300-7563293-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7563293-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-ethynyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-ol
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-4-8(9)5-10-7(2,3)11-6-8/h1,9H,5-6H2,2-3H3
InChIKey
RYTFMCWZYVTDLM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563293
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563293
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)