Merck
ENAH93E74104
Enamine
5,5-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
Größe auswählen
50 MG
€ 476,60
100 MG
€ 687,20
250 MG
€ 964,10
500 MG
€ 1.493,20
1 G
€ 1.902,70
2.5 G
€ 3.686,30
Lieferanten-SKU: EN300-8236322-50MG
€ 476,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 476,60
100 MG
€ 687,20
250 MG
€ 964,10
500 MG
€ 1.493,20
1 G
€ 1.902,70
2.5 G
€ 3.686,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-8236322-50MG
€ 476,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
93-94
Iupac Name
5,5-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
Inchi Code
1S/C12H16O/c1-12(2)7-3-4-9-8-10(13)5-6-11(9)12/h5-6,8,13H,3-4,7H2,1-2H3
InChIKey
JKROICWEDYNFMA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8236322
Melting Point
93-94
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8236322
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)