Merck
ENAH93E7402C
Enamine
5-chloro-2-fluoro-4-methylphenol
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-7021330-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7021330-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6ClFO/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3,10H,1H3
InChIKey
MFRDDJNNRQVJHD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7021330
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7021330
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)