Merck
ENAH93E73FC0
Enamine
2-amino-1,3-benzothiazol-7-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
124-125
Iupac Name
2-amino-1,3-benzothiazol-7(6H)-one
Inchi Code
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-4-2-1-3-5(10)6(4)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
InChIKey
AMBHNZCZUDCPCY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266994
Melting Point
124-125
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266994
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)