Wichtige Dokumente
ENAH93E73F08
Enamine
{1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptan-4-yl}methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-26623867-50MG
€ 476,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-26623867-50MG
€ 476,60
Iupac Name
(1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptan-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7-2-3-8(4-7,5-9)6-10-7/h9H,2-6H2,1H3
InChIKey
NRSHLESQHYCANY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623867
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)