Merck
ENAH908235EF
Enamine
(1r,3r)-3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]cyclobutan-1-amine dihydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 399,90
100 MG
€ 572,80
250 MG
€ 797,70
500 MG
€ 1.231,90
1 G
€ 1.566,00
2.5 G
€ 3.025,90
5 G
€ 4.454,60
10 G
€ 6.585,30
Lieferanten-SKU: EN300-7492642-50MG
€ 399,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 399,90
100 MG
€ 572,80
250 MG
€ 797,70
500 MG
€ 1.231,90
1 G
€ 1.566,00
2.5 G
€ 3.025,90
5 G
€ 4.454,60
10 G
€ 6.585,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7492642-50MG
€ 399,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1r,3r)-3-((1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c8-7-3-6(4-7)5-11-2-1-9-10-11;;/h1-2,6-7H,3-5,8H2;2*1H/t6-,7-;;
InChIKey
ZGIOTHBFKAPWLM-FNIRFVFUSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492642
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492642
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)