Merck
ENAH9082355A
Enamine
[5-(1,1-difluoroethyl)pyridin-3-yl]methanamine
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-7537279-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7537279-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[5-(1,1-difluoroethyl)-3-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H10F2N2/c1-8(9,10)7-2-6(3-11)4-12-5-7/h2,4-5H,3,11H2,1H3
InChIKey
IZEDPMXVVXOKPW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537279
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537279
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)