Merck
ENAH90823447
Enamine
5-propylcyclohexane-1,3-dione
Größe auswählen
250 MG
€ 68,40
100 MG
€ 68,40
500 MG
€ 69,70
1 G
€ 76,20
2.5 G
€ 84,00
5 G
€ 95,70
10 G
€ 119,10
Lieferanten-SKU: EN300-18605-250MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 68,40
100 MG
€ 68,40
500 MG
€ 69,70
1 G
€ 76,20
2.5 G
€ 84,00
5 G
€ 95,70
10 G
€ 119,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-18605-250MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
95-99
Iupac Name
5-propyl-1,3-cyclohexanedione
Inchi Code
1S/C9H14O2/c1-2-3-7-4-8(10)6-9(11)5-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
RHELOIKNLIFWEO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18605
Melting Point
95-99
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18605
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)