Merck
ENAH90823308
Enamine
2-(3,3-difluorocyclobutyl)ethanimidamide; acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
2.5 G
€ 2.158,80
5 G
€ 3.171,50
10 G
€ 4.682,10
Lieferanten-SKU: EN300-7539365-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
2.5 G
€ 2.158,80
5 G
€ 3.171,50
10 G
€ 4.682,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7539365-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3,3-difluorocyclobutyl)ethene-1,1-diamine acetate
Inchi Code
1S/C6H10F2N2.C2H4O2/c7-6(8)2-4(3-6)1-5(9)10;1-2(3)4/h1,4H,2-3,9-10H2;1H3,(H,3,4)
InChIKey
OJPJRPSMTFFULL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539365
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539365
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)