Merck
ENAH90822F57
Enamine
(4aR,7aS)-octahydrofuro[3,4-b]pyrazine
Größe auswählen
50 MG
€ 357,00
100 MG
€ 511,70
250 MG
€ 711,90
500 MG
€ 1.092,80
1 G
€ 1.389,20
2.5 G
€ 2.678,80
5 G
€ 3.941,10
Lieferanten-SKU: EN300-7542366-50MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 357,00
100 MG
€ 511,70
250 MG
€ 711,90
500 MG
€ 1.092,80
1 G
€ 1.389,20
2.5 G
€ 2.678,80
5 G
€ 3.941,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7542366-50MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4aR,7aS)-octahydrofuro[3,4-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-2-8-6-4-9-3-5(6)7-1/h5-8H,1-4H2/t5-,6+
InChIKey
UWVLUGCGRVTZKF-OLQVQODUSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542366
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542366
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)