Merck
ENAH90822A4A
Enamine
methyl N-[(azetidin-2-yl)methyl]carbamate hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 433,70
100 MG
€ 622,20
250 MG
€ 869,20
500 MG
€ 1.341,10
1 G
€ 1.707,70
2.5 G
€ 3.302,80
5 G
€ 4.865,40
10 G
€ 7.193,70
Lieferanten-SKU: EN300-7500413-50MG
€ 433,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 433,70
100 MG
€ 622,20
250 MG
€ 869,20
500 MG
€ 1.341,10
1 G
€ 1.707,70
2.5 G
€ 3.302,80
5 G
€ 4.865,40
10 G
€ 7.193,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7500413-50MG
€ 433,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (azetidin-2-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.ClH/c1-10-6(9)8-4-5-2-3-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H
InChIKey
MVRDQOCQXXRUGM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500413
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500413
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)