Wichtige Dokumente
ENAH90822985
Enamine
methyl 2-(azetidin-3-yl)benzoate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7563171-50MG
€ 433,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7563171-50MG
€ 433,70
Iupac Name
methyl 2-(3-azetidinyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-14-11(13)10-5-3-2-4-9(10)8-6-12-7-8;/h2-5,8,12H,6-7H2,1H3;1H
InChIKey
ABYTWMXHRIYYIX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563171
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)