Wichtige Dokumente
ENAH90822504
Enamine
methyl 5,5-dimethyl-2,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7493647-100MG
€ 436,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7493647-100MG
€ 436,30
Iupac Name
methyl 5,5-dimethyl-2,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-8(2)4-6(5-11-8)7(9)10-3/h4H,5H2,1-3H3
InChIKey
HSMQWWCXYYSPDD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493647
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)