Merck
ENAH908220ED
Enamine
4-amino-2-methylidenebutan-1-ol hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 472,70
100 MG
€ 683,30
250 MG
€ 955,00
500 MG
€ 1.478,90
1 G
€ 1.884,50
2.5 G
€ 3.649,90
5 G
€ 5.378,90
10 G
€ 7.955,50
Lieferanten-SKU: EN300-7540675-50MG
€ 472,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 472,70
100 MG
€ 683,30
250 MG
€ 955,00
500 MG
€ 1.478,90
1 G
€ 1.884,50
2.5 G
€ 3.649,90
5 G
€ 5.378,90
10 G
€ 7.955,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.61
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7540675-50MG
€ 472,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-2-methylenebutan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-5(4-7)2-3-6;/h7H,1-4,6H2;1H
InChIKey
NPEWJQIVQZBLCT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540675
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540675
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)