Merck
ENAH90821FA2
Enamine
(6s,9s)-1-oxa-4-azaspiro[5.5]undecan-9-ol hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 433,70
100 MG
€ 622,20
250 MG
€ 869,20
500 MG
€ 1.341,10
1 G
€ 1.707,70
2.5 G
€ 3.302,80
5 G
€ 4.865,40
10 G
€ 7.193,70
Lieferanten-SKU: EN300-7547455-50MG
€ 433,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 433,70
100 MG
€ 622,20
250 MG
€ 869,20
500 MG
€ 1.341,10
1 G
€ 1.707,70
2.5 G
€ 3.302,80
5 G
€ 4.865,40
10 G
€ 7.193,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7547455-50MG
€ 433,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(6s,9s)-1-oxa-4-azaspiro[5.5]undecan-9-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c11-8-1-3-9(4-2-8)7-10-5-6-12-9;/h8,10-11H,1-7H2;1H/t8-,9+;
InChIKey
CONHKKKOADVCGS-UFIFRZAQSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547455
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547455
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)