Wichtige Dokumente
ENAH65927BFF
Enamine
5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-3266548-100MG
€ 436,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-3266548-100MG
€ 436,30
Iupac Name
5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H6FN3/c1-4-5(3-8)6(7)10(2)9-4/h1-2H3
InChIKey
JIORRBGQHZYOAW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3266548
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)