Wichtige Dokumente
ENAH65927B9D
Enamine
4-cyclopentylpiperidine-4-carbonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-3137679-50MG
€ 419,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-3137679-50MG
€ 419,40
Iupac Name
4-cyclopentylpiperidine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H18N2/c12-9-11(5-7-13-8-6-11)10-3-1-2-4-10/h10,13H,1-8H2
InChIKey
YTFWVNMSZMEAFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3137679
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)