Wichtige Dokumente
ENAH6592796A
Enamine
5-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7461017-50MG
€ 611,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7461017-50MG
€ 611,80
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)7-2-1-6-5(12-7)3-4-13-6/h1-4H
InChIKey
VHIPXYTUUONNMD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461017
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)