Merck
ENAH65927782
Enamine
N-methoxy-N,4-dimethylpentanamide
Größe auswählen
100 MG
€ 165,90
250 MG
€ 220,50
500 MG
€ 379,10
1 G
€ 503,90
2.5 G
€ 944,60
5 G
€ 1.374,90
10 G
€ 2.017,10
Lieferanten-SKU: EN300-1228475-100MG
€ 165,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 165,90
250 MG
€ 220,50
500 MG
€ 379,10
1 G
€ 503,90
2.5 G
€ 944,60
5 G
€ 1.374,90
10 G
€ 2.017,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1228475-100MG
€ 165,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methoxy-N,4-dimethylpentanamide
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-7(2)5-6-8(10)9(3)11-4/h7H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
MDGCVWMLCLCXCW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228475
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228475
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)