Merck
ENAH6591F933
Enamine
6-bromo-4-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
Lieferanten-SKU: EN300-645777-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-645777-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-4-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H8BrN3/c1-4-2-5(9)3-6-7(4)12-8(10)11-6/h2-3H,1H3,(H3,10,11,12)
InChIKey
HTXFZLGBGYXXBP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645777
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645777
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)