Merck
ENAH6591F87D
Enamine
1-[2-(4-chlorophenoxy)acetyl]piperidine-4-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
Lieferanten-SKU: EN300-7459867-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7459867-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[(4-chlorophenoxy)acetyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H16ClNO4/c15-11-1-3-12(4-2-11)20-9-13(17)16-7-5-10(6-8-16)14(18)19/h1-4,10H,5-9H2,(H,18,19)
InChIKey
XGLXGTOWSYVRGI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459867
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459867
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)