Wichtige Dokumente
ENAH6591F822
Enamine
2,5-dichloro-4-methylthiophene-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6743485-50MG
€ 436,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6743485-50MG
€ 436,30
Iupac Name
2,5-dichloro-4-methylthiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4Cl2O2S/c1-2-3(6(9)10)5(8)11-4(2)7/h1H3,(H,9,10)
InChIKey
JPYXBZFCVCNOHB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743485
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)