Merck
ENAH6591F6C2
Enamine
methyl 4-(chlorosulfonyl)-5-methylthiophene-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.71
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 4-(chlorosulfonyl)-5-methylthiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClO4S2/c1-4-6(14(8,10)11)3-5(13-4)7(9)12-2/h3H,1-2H3
InChIKey
QVOZELKMBWWEJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283940
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283940
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)