Merck
ENAH6591F452
Enamine
4,4,5,5-tetramethyl-2-{spiro[2.4]heptan-1-yl}-1,3,2-dioxaborolane
Größe auswählen
100 MG
€ 474,00
250 MG
€ 657,30
500 MG
€ 1.009,60
1 G
€ 1.281,30
2.5 G
€ 2.470,80
5 G
€ 3.634,30
10 G
€ 5.367,20
Lieferanten-SKU: EN300-7464979-100MG
€ 474,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 474,00
250 MG
€ 657,30
500 MG
€ 1.009,60
1 G
€ 1.281,30
2.5 G
€ 2.470,80
5 G
€ 3.634,30
10 G
€ 5.367,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7464979-100MG
€ 474,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-(spiro[2.4]heptan-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H23BO2/c1-11(2)12(3,4)16-14(15-11)10-9-13(10)7-5-6-8-13/h10H,5-9H2,1-4H3
InChIKey
TWDSPMRDYVTZFS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464979
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464979
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)