Merck
ENAH6591F414
Enamine
methyl 3-aminoisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
2.5 G
€ 1.813,00
5 G
€ 2.658,00
10 G
€ 3.920,30
Lieferanten-SKU: EN300-7439743-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
2.5 G
€ 1.813,00
5 G
€ 2.658,00
10 G
€ 3.920,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7439743-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-aminoisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10N2O2.ClH/c1-15-11(14)10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(12)13-10;/h2-6H,1H3,(H2,12,13);1H
InChIKey
JCTRJOUUPUAGOM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439743
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439743
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)