Wichtige Dokumente
ENAH6591F3A9
Enamine
tert-butyl 4-{[(6-chloropyrazin-2-yl)(methyl)amino]methyl}piperidine-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7446569-50MG
€ 436,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7446569-50MG
€ 436,30
Iupac Name
tert-butyl 4-(((6-chloropyrazin-2-yl)(methyl)amino)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H25ClN4O2/c1-16(2,3)23-15(22)21-7-5-12(6-8-21)11-20(4)14-10-18-9-13(17)19-14/h9-10,12H,5-8,11H2,1-4H3
InChIKey
QHGRBSPICJBOHJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446569
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)