Merck
ENAH65919938
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)propan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H10F2O/c1-9(2,12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,12H,1-2H3
InChIKey
SLTYBPUHHHXDGF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135345
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135345
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)