Merck
ENAH58168798
Enamine
3-(4-methoxyphenoxy)prop-2-enoic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 436,30
100 MG
€ 627,40
250 MG
€ 877,00
500 MG
€ 1.355,40
1 G
€ 1.724,60
2.5 G
€ 3.337,90
Lieferanten-SKU: EN300-7463685-50MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 436,30
100 MG
€ 627,40
250 MG
€ 877,00
500 MG
€ 1.355,40
1 G
€ 1.724,60
2.5 G
€ 3.337,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7463685-50MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-3-(4-methoxyphenoxy)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-13-8-2-4-9(5-3-8)14-7-6-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
InChIKey
AGGBRPQDAQOWIM-VOTSOKGWSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463685
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463685
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)