Wichtige Dokumente
ENAH58168654
Enamine
1-acetyl-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-259306-100MG
€ 363,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-259306-100MG
€ 363,50
Iupac Name
1-acetyl-2-methylproline
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-5-3-4-8(9,2)7(11)12/h3-5H2,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
VOSYPKQVDFIHEJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259306
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)