Wichtige Dokumente
ENAH5802F4AD
Enamine
4-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-292496-100MG
€ 461,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-292496-100MG
€ 461,00
Iupac Name
4-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H10ClF3O2S/c1-9(2,10(12,13)14)7-3-5-8(6-4-7)17(11,15)16/h3-6H,1-2H3
InChIKey
BCODNMOBQBESCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-292496
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)