Merck
ENAH5802F3C2
Enamine
N-{3-[(methylamino)methyl]phenyl}acetamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.69
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-(3-((methylamino)methyl)phenyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c1-8(13)12-10-5-3-4-9(6-10)7-11-2;/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,12,13);1H
InChIKey
BSNMXAWTQAPKIX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442430
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442430
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)