Merck
ENAH5802F3B3
Enamine
3-(dimethylamino)piperidine-3-carboxamide dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 350,50
250 MG
€ 483,10
500 MG
€ 734,00
1 G
€ 929,00
2.5 G
€ 1.776,60
Lieferanten-SKU: EN300-7433071-100MG
€ 350,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 350,50
250 MG
€ 483,10
500 MG
€ 734,00
1 G
€ 929,00
2.5 G
€ 1.776,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7433071-100MG
€ 350,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(dimethylamino)piperidine-3-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O.2ClH/c1-11(2)8(7(9)12)4-3-5-10-6-8;;/h10H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,12);2*1H
InChIKey
ZNQKXOJRQISEPT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433071
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433071
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)