Wichtige Dokumente
ENAH5802F1B4
Enamine
3-methyl-1-(piperidin-1-yl)butan-2-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7425244-100MG
€ 327,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7425244-100MG
€ 327,10
Iupac Name
2-methyl-1-(1-piperidinylmethyl)propylamine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-9(2)10(11)8-12-6-4-3-5-7-12/h9-10H,3-8,11H2,1-2H3
InChIKey
AEBCFQAXYZSMIZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425244
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)