Wichtige Dokumente
ENAH5802F0D3
Enamine
(2R)-bicyclo[2.2.2]octan-2-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7439076-50MG
€ 780,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7439076-50MG
€ 780,80
Iupac Name
(R)-bicyclo[2.2.2]octan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c9-8-5-6-1-3-7(8)4-2-6;/h6-8H,1-5,9H2;1H/t6?,7?,8-;/m1./s1
InChIKey
FSIJCGYVIWGAHT-XJRLSETOSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439076
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)