Merck
ENAH5802EFEF
Enamine
propan-2-yl 1-aminocyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
1 G
€ 1.017,40
2.5 G
€ 1.949,50
5 G
€ 2.863,40
10 G
€ 4.224,50
Vendor SKU: EN300-7431817-100MG
€ 380,40
Verfügbarkeit
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
1 G
€ 1.017,40
2.5 G
€ 1.949,50
5 G
€ 2.863,40
10 G
€ 4.224,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.67
MDL-Nummer:
Vendor SKU: EN300-7431817-100MG
€ 380,40
Verfügbarkeit
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
isopropyl 1-aminocyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6(2)11-7(10)8(9)4-3-5-8;/h6H,3-5,9H2,1-2H3;1H
InChIKey
IKOBVWGZYPDCNR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431817
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431817