Merck
ENAH5802EF8F
Enamine
(5S)-5-[(1H-indol-3-yl)methyl]imidazolidine-2,4-dione
Größe auswählen
100 MG
€ 190,60
250 MG
€ 253,00
500 MG
€ 373,90
1 G
€ 466,20
2.5 G
€ 870,50
5 G
€ 1.264,40
10 G
€ 1.853,30
Lieferanten-SKU: EN300-7431207-100MG
€ 190,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 190,60
250 MG
€ 253,00
500 MG
€ 373,90
1 G
€ 466,20
2.5 G
€ 870,50
5 G
€ 1.264,40
10 G
€ 1.853,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7431207-100MG
€ 190,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
250-251
Iupac Name
5-(1H-indol-3-ylmethyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C12H11N3O2/c16-11-10(14-12(17)15-11)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,13,16H,5H2,(H2,14,15,17)
InChIKey
HKZRHSGDGJZDJR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431207
Melting Point
250-251
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431207
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)