Merck
ENAH5802EDD0
Enamine
N,N-dimethyl-3-(methylsulfanyl)propanamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N,N-dimethyl-3-(methylsulfanyl)propanamide
Inchi Code
1S/C6H13NOS/c1-7(2)6(8)4-5-9-3/h4-5H2,1-3H3
InChIKey
BCXVNRSWSDSJET-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032360
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032360
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)