Merck
ENAH5802ECD9
Enamine
2-(5-methylthiophen-3-yl)acetonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
Lieferanten-SKU: EN300-204176-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-204176-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-methyl-3-thienyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H7NS/c1-6-4-7(2-3-8)5-9-6/h4-5H,2H2,1H3
InChIKey
STMUCCWHUNLHJX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)