Merck
ENAH5802EC6D
Enamine
(5S)-5-methyl-1,4-diazepane dihydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 346,60
100 MG
€ 492,20
250 MG
€ 684,60
500 MG
€ 1.051,20
1 G
€ 1.335,90
2.5 G
€ 2.574,80
5 G
€ 3.787,70
10 G
€ 5.594,70
Lieferanten-SKU: EN300-7441641-50MG
€ 346,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 346,60
100 MG
€ 492,20
250 MG
€ 684,60
500 MG
€ 1.051,20
1 G
€ 1.335,90
2.5 G
€ 2.574,80
5 G
€ 3.787,70
10 G
€ 5.594,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7441641-50MG
€ 346,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(S)-5-methyl-1,4-diazepane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.2ClH/c1-6-2-3-7-4-5-8-6;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H/t6-;;/m0../s1
InChIKey
DBSNHHJBAPATCL-ILKKLZGPSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441641
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441641
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)