Wichtige Dokumente
ENAH5802EBA8
Enamine
3-chloro-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-35140-100MG
€ 146,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-35140-100MG
€ 146,40
Iupac Name
(3Z)-3-chloro-4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
Inchi Code
1S/C6H6ClF3O2/c1-2-12-3-4(7)5(11)6(8,9)10/h3H,2H2,1H3/b4-3-
InChIKey
SXBAUTFCZDFBIW-ARJAWSKDSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35140
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)