Merck
ENAH5802EB8D
Enamine
1-(2,2-dimethylthiomorpholin-4-yl)propan-2-one
Größe auswählen
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
Lieferanten-SKU: EN300-3029626-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-3029626-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,2-dimethylthiomorpholino)propan-2-one
Inchi Code
1S/C9H17NOS/c1-8(11)6-10-4-5-12-9(2,3)7-10/h4-7H2,1-3H3
InChIKey
NEOUQWZYIWATSX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3029626
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3029626
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)