Merck
ENAH5802EA66
Enamine
methyl 5-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.6
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 5-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O2.ClH/c1-4-3-7-5(8-4)6(9)10-2;/h3H,1-2H3,(H,7,8);1H
InChIKey
LHDBTBQWVGTRFU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427969
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427969
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)