Wichtige Dokumente
ENAH5802E7D6
Enamine
methyl 2-amino-3-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)propanoate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7440424-50MG
€ 433,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7440424-50MG
€ 433,70
Iupac Name
methyl 2-amino-3-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9Cl2NO2S.ClH/c1-13-8(12)5(11)2-4-3-6(9)14-7(4)10;/h3,5H,2,11H2,1H3;1H
InChIKey
JOCRQCSBGWXYMK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440424
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)