Wichtige Dokumente
ENAH5802E7BF
Enamine
[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine-7-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7438185-50MG
€ 476,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7438185-50MG
€ 476,60
mp (Schmelzpunkt)
325-326
Iupac Name
[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4N4O2/c11-6(12)4-1-5-9-7-3-10(5)8-2-4/h1-3H,(H,11,12)
InChIKey
NAROYRGDNAHKTE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438185
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)