Merck
ENAH5802E7BB
Enamine
3-cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 280,30
250 MG
€ 380,40
500 MG
€ 572,80
1 G
€ 722,30
2.5 G
€ 1.468,50
5 G
€ 2.856,90
Lieferanten-SKU: EN300-1605752-100MG
€ 280,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 280,30
250 MG
€ 380,40
500 MG
€ 572,80
1 G
€ 722,30
2.5 G
€ 1.468,50
5 G
€ 2.856,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1605752-100MG
€ 280,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclopropylpicolinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO2.ClH/c11-9(12)8-7(6-3-4-6)2-1-5-10-8;/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,11,12);1H
InChIKey
WOHGBLDXWFAANK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605752
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605752
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)