Merck
ENAH5802E682
Enamine
1-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-3-yl}-1H-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 476,60
100 MG
€ 687,20
250 MG
€ 964,10
500 MG
€ 1.493,20
1 G
€ 1.902,70
Lieferanten-SKU: EN300-317280-50MG
€ 476,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 476,60
100 MG
€ 687,20
250 MG
€ 964,10
500 MG
€ 1.493,20
1 G
€ 1.902,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-317280-50MG
€ 476,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H20N4O4/c1-13(2,3)21-12(20)16-6-4-5-9(8-16)17-10(11(18)19)7-14-15-17/h7,9H,4-6,8H2,1-3H3,(H,18,19)
InChIKey
WDQSYTUCVSZEKJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317280
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317280
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)