Merck
ENAH5802E52D
Enamine
1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
2.5 G
€ 2.158,80
5 G
€ 3.171,50
10 G
€ 4.682,10
Lieferanten-SKU: EN300-6225854-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
2.5 G
€ 2.158,80
5 G
€ 3.171,50
10 G
€ 4.682,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6225854-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-2-14-8(11)7-10(9(12)13)5-3-4-6-10/h2-7H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
UMFBLSWBMZDQLS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6225854
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6225854
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)